missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytokeratin 8 Antibody (LP3K), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB3165D
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cytokeratin 8 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Specifikationer
| Cytokeratin 8 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| LP3K | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| CARD2, CK8, CK-8, CYK8, Cytokeratin-8, K2C8, K8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 8, keratin-8, KO, Type-II keratin Kb8 | |
| SV-40 transformed human neonatal keratinocyte extract | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers | |
| 3856 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering