Läs mer
Cytokeratin, LMW Antibody (KRTL/1077), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2560.00 SEK - 4590.00 SEK
Specifikationer
Antigen Cytokeratin, LMW
Klona KRTL/1077
Koncentration 0.2mg/mL
Utspädning Western Blot 0.5 - 1.0 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml, Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18199537
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-44373-0.02MG
0.02 mg
2560.00 SEK
0.02mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18170878
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-44373-0.1MG
0.1 mg
4590.00 SEK
0.10mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Cytokeratin, LMW Monoclonal specifically detects Cytokeratin, LMW in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
Cytokeratin, LMW
0.2mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Human, Rat
Q7Z794
374454
Recombinant human KRT77 protein
Primary
Store at 4C.
KRTL/1077
Western Blot 0.5 - 1.0 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml, Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml
Monoclonal
Purified
RUO
10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Cytokeratin LMW, cytokeratin-1B, keratin 77, keratin, type II cytoskeletal 1b, KRT77, type-II keratin Kb39
KRT77
IgG1 κ
Protein A or G purified
This MAb recognizes the 56.5kDa (CK10); 50kDa (CK14); 50kDa (CK15); 48kDa (CK16); 40kDa (CK19) keratins of the acidic (Type I or LMW) subfamily. Twenty human keratins are resolved with two-dimensional gel electrophoresis into acidic (pI 6.0) subfamilies. The acidic keratins have molecular weights (MW) of 56.5, 55, 51, 50, 50, 48, 46, 45, and 40kDa. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only