Läs mer
Descrizione
Cytokeratin, pan Monoclonal specifically detects Cytokeratin, pan in Bovine, Canine, Chicken, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | Cytokeratin, pan |
| Användningsområden | CyTOF, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | SPM115 + SPM116 |
| Konjugera | PerCP |
| Utspädning | Flow Cytometry, Flow (Intracellular) |
| Gensymboler | KRT1 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | This Cytokeratin, pan Antibody (SPM115 + SPM116) was developed against human epidermal keratin. |
| Molekylvikt av antigen | 50 kDa |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?