Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Humant cytokin/kemokin/tillväxtfaktor 384 brunnspanel, 45plex
Produktkod. 17296573
Change view
Kvantitet:
384 tester
Produktkod. Kvantitet
17296573 384 tester
1 options
Produktkod. 17296573 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPXTL45012171901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296200.00 SEK
    213264.00 SEK / 384 tester
    Save 82936.00 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
De ProcartaPlex Humant cytokin/kemokin/tillväxtfaktor 384 brunnar Panel 45plex (frystorkade pärlor) möjliggör studier av immunfunktion genom att analysera 45 proteinmål i en enda brunn med hjälp av Luminex FLEXMAP 3D och INTELLIFLEX-instrument.
De ProcartaPlex Humant cytokin/kemokin/tillväxtfaktor 384 brunnar Panel 45plex (frystorkade pärlor) möjliggör studier av immunfunktion genom att analysera 45 proteinmål i en enda brunn med hjälp av Luminex FLEXMAP 3D och INTELLIFLEX-instrument. Plattan med 384 brunnar innehåller lyofiliserad färdig att använda Luminex pärlor för färre pipetteringssteg, mindre tid till resultat och sömlös integrering i arbetsflöden.
ProcartaPlex förkonfigurerade paneler testas omfattande för analytkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex panelerna levereras med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
Mål [pärlregion]:
Th1/Th2: GM-CSF [44], IFN gamma [43], IL-1 beta [18], IL-2 [19], IL-4 [20], IL-5 [21], IL-6 [25], IL-8 [27], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-5]NF al [66],
Th9/Th17/Th22/Treg: IL-9 [52], IL-10 [28], IL-17A (CTLA-8) [36], IL-21 [72], IL-22 [76], IL-23 [63], IL-27 [14]
Inflammatoriska cytokiner: IFN alfa [48], IL-1 alfa [62], IL-1RA [38], IL-7 [26], IL-15 [65], IL-31 [37], TNF beta [54]
Kemokiner: Eotaxin (CCL11) [33], GRO alfa (CXCL1) [61], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MIP-1 alfa (CCL3) [12], MIP-1 beta (CCL4) [47], RANTES (CCL5) [42 alfa], [42 alfa], [42 alfa]
Tillväxtfaktorer: BDNF [57], EGF [56], FGF-2 [75], HGF [46], NGF beta [55], PDGF-BB [77], PlGF-1 [29], SCF [39], VEGF-A [78], VEGF-D [53]
Om ProcartaPlex 384-brunnars analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex 384-brunnars immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med Luminex FLEXMAP 3D och INTELLIFLEX-instrument. ProcartaPlex 384-brunnars multiplexanalyser kräver så lite som 6,3μ L plasma eller serum, eller 12,5μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
Funktioner inkluderar:
• Plattor med platt botten med 384 brunnar och frystorkade färdiga att använda Luminex pärlor för färre pipeteringssteg, mindre tid till resultat och sömlös integrering i arbetsflöden
• —Reproducerbara, tillförlitliga resultat validerade som en panel enligt den högsta industristandarden, inklusive proteinmålskombinabilitet och korsreaktivitetstestning
• Fler resultat per —prov mäter flera proteinmål samtidigt i en enda –6,3 12,5μ L prov
• Väletablerad Luminex teknologin mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektion och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda 6.–3 12.5μ L-—prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex 384-brunnars analys är internt färgad med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex. FLEXMAP 3D och INTELLIFLEX). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex 384-brunnars analys använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den FLEXMAP 3D instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplex 384-brunnars paneler med lyofiliserade Luminex pärlor finns tillgängliga för människor och mus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 384 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Ej kombinerbar
Analyskänslighet Se analysintyg
Analysintervall Se analysintyg
Formatera Multiplexsats
För användning med (utrustning) FLEXMAP 3 D™ INTELLIFLEX™
Interassay CV Mindre än 15 %
Intraassay CV Mindre än 15 %
Multiplex storlek Plex nr. 45
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Cellkultursupernatanter, Plasma, Serum
Provvolym Serum, plasma: 6,3μ L; CCS: 12,5μ L
Innehåll och lagring
•Human Standard Mix A (lyofiliserad)
• Human Standard Mix B (lyofiliserad)
• Human Standard Mix C (lyofiliserad)
• 384-brunnars platta med lyofiliserad Capture Bead Mix (1X)
• Biotinylerad detektionsantikroppsblandning (1X)
• Mänsklig kontroll-Hög A
• Mänsklig kontroll-låg A
• Mänsklig kontroll-hög B
• Mänsklig kontroll-låg B
• Mänsklig kontroll-hög C
• Mänsklig kontroll-låg C
• Läsbuffert (1X)
• Tvättbuffert (10X)
• Streptavidin-PE (1X)
• Universal analysbuffert (1X)
• 8-rörs remsa
• Självhäftande film Förvaras
vid 2 C °till 8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi, Cytokiner, Chemokines, Tillväxtfaktorer