Specifikationer
| Koncentration | 3.5 mg/mL |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Formulering | Glycine buffered saline |
| Kvantitet | 1 ml |
| Förvaringskrav | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gene Alias | CMV; HHV 5; HHV5; Human herpesvirus 5 |
| Forskningskategori | Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites |
| Produktlinje | Novus |
| Protein | Cytomegalovirus |