Läs mer
Cytiva Cytopore 1
Produktkod. 11399991 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
20 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399991 20 g Varje
1 options
Produktkod. 11399991 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17091101
 Begränsad artikel
I lager
Cytopore1 makroporösa mikrobärare är huvudsakligen designade för användning i suspensionsodlingssystem för tillväxt av adherent rekombinant kinesisk hamsteräggstock (CHO ) celler och produktionen av rekombinanta proteiner. Makroporös Cytopore mikrobärare för cellodling från Cytiva . Mikrobärarodling är en teknik som möjliggör högutbytesodling av förankringsberoende celler. Cytopore mikrobärare är makroporösa vilket gör det möjligt för celler att växa i 3D och uppföra en ännu större yta per volym för att förbättra denna redan högavkastande odlingsteknik. Mikrobärarna är positivt laddade på grund av DEAE-grupperna kopplade till cellulosamatrisen och har en mycket exakt partikelstorleksfördelning och nätverksstruktur, där förhållandet mellan ytarea och partikelmaterial är mer än 95 till 1. Nätverksstrukturen gör att färgade celler kan observeras noggrant medan de växer inuti mikrobärarna.
  • Den makroporösa strukturen av Cytopore mikrobärare uppmuntrar celltillväxt in i pärlan, medan mikroporerna ger maximal tillgång till näringsämnen.
  • Cytopore egenskaper möjliggör tillväxt av celler som kräver höga återcirkulationshastigheter och hög näringstillgänglighet.
  • Optimerad för tillväxt av r-CHO i omrörda tankkulturer men är tillämpbar på cellinjer som kräver liknande ytladdning.
  • Transparent för enkel mikroskopisk undersökning av fästa celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Cytopore 1 Mikrobärare
För användning med (applikation) Optimerad för tillväxt av r-CHO i omrörda tankkulturer men är tillämpbar på cellinjer som kräver liknande ytladdning
Ytbehandling Hydrofil DEAE-växlare, positiv laddning
Material Tvärbunden bomullscellulosa
Partikelstorlek (metrisk) 230μ m, sfärisk
Kvantitet 20 g