Läs mer
Cytiva Cytopore 2
Produktkod. 11300002 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
20 g
Förpackningsstorlek:
20g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11300002 20 g 20g
1 options
Produktkod. 11300002 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17127101
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Beskrivning Cytopore 2 mikrobärare
För användning med (applikation) Huvudsakligen utformad för användning i suspensionsodlingssystem för tillväxt av vidhäftande diploida celler som kräver en högre ytladdning och produktion av rekombinanta proteiner
Ytbehandling Hydrofil DEAE-växlare, positiv laddning
Material Tvärbunden bomullscellulosa
Partikelstorlek (metrisk) 230μ m, sfärisk
Kvantitet 20 g