Läs mer
CytoScint ES, MP Biomedicals™
Produktkod. 15712252 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gal.
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
15.14 L
3.79 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15712252 4 x 1 gal. 15.14 L
15702252 1 gal. 3.79 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15712252 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0188245304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7815.00 SEK
    7442.91 SEK / 15.14 L
    Save 372.09 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Flytande scintillationscocktails; CytoScint ES; MP Biomedicinsk; 4 x 1 gal; Biologiskt nedbrytbar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Liquid Scintillation Cocktails
Kvantitet 4 x 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CytoScint ES
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylxylethane-PXE,Ethoxylated Nonylphenol, alkyl ethoxylate phosphate ester,alkyl phenol ethoxya