Läs mer
Melford Cytosin
Produktkod. 30018176
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018176 500 g
30018175 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018176 Leverantör Melford Leverantörsnummer C55000500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Molekylformel: C4H5N3O
Molekylvikt: 111,1
CAS-nummer: 71-30-7
Specifikationer
CAS 71-30-7
Molekylformel C4H5N3O
Kvantitet 500 g