Läs mer
Cytosine-5,6-d2, TRC
Produktkod. 30351462
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30351462 1 mg
30348996 2 mg
30355237 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30351462 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9989511MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106391-24-6
Molekylformel C4 2H2 H3 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 113.11
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone-4,5-d2, 6-amino- (9CI), Cytosine-d2, Cytosine-5,6-D2, 4-Aminopyrimidin-2(1H)-one-5,6-d2
IUPAC-namn 4-amino-5,6-dideuterio-1H-pyrimidin-2-one
LEDER [2H]C1=C([2H])C(=NC(=O)N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytosine-5,6-D2
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)/i1D,2D
Formel vikt 113.0558