Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cytosin, 98+%
Produktkod. 11487766
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487766 5 g 5g
11497766 25 g 25g
11407776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487766 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A14731.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    744.60 SEK
    606.65 SEK / 5g
    Save 137.95 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 71-30-7 | C4H5N3O | 111,10 g/mol
Cytosin är en nukleosid som används för proteomikforskning. Det används också som ett enzymsubstrat eller prekursor för effektormolekyler såsom cytosin-socker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cytosin är en nukleosid som används för proteomikforskning. Det används också som ett enzymsubstrat eller prekursor för effektormolekyler såsom cytosin-socker.
Löslighet Klar till mycket svagt disig
färglös till svagt gul lösning vid 50 mg/ml i 0,5 M HCL.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-30-7
Molekylformel C4H5N3O
Molekylvikt (g/mol) 111.10
MDL-nummer MFCD00006034
InChI-nyckel OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine
PubChem CID 597
ChEBI CHEBI:16040
LEDER NC1=CC=NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytosine
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2637
Merck Index 14,2795
Löslighetsinformation Klar till mycket svagt grumlig, färglös till svagt gul lösning vid 50 mg/ml i 0,5 M HCl.
IUPAC-namn 6-amino-lH-pyrimidin-2-on
Formel vikt 111.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.