Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cytosin, 98+%
Beskrivning
Cytosin är en nukleosid som används för proteomikforskning. Det används också som ett enzymsubstrat eller prekursor för effektormolekyler såsom cytosin-socker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Cytosin är en nukleosid som används för proteomikforskning. Det används också som ett enzymsubstrat eller prekursor för effektormolekyler såsom cytosin-socker.
Löslighet Klar till mycket svagt disig
färglös till svagt gul lösning vid 50 mg/ml i 0,5 M HCL.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cytosine |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 2637 |
| Merck Index | 14,2795 |
| Löslighetsinformation | Klar till mycket svagt grumlig, färglös till svagt gul lösning vid 50 mg/ml i 0,5 M HCl. |
| IUPAC-namn | 6-amino-lH-pyrimidin-2-on |
| Formel vikt | 111.1 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.