Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cytosin-beta-D-arabinofuranoshydroklorid
Produktkod. 15437029
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437029 1 g 1g
15447029 5 g 5g
15457029 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15437029 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65671.03
 Begränsad artikel
I lager
Stör DNA-syntesen | C9H14ClN3O5 | 279,68 g/mol
Interfererar med syntesen av DNA
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Fast
Molekylvikt (g/mol) 279.68
Produkttyp Cytosin-beta-D-arabinofuranoshydroklorid
Molekylformel C9H14ClN3O5
MDL-nummer MFCD00012839
Kvantitet 1 g
Innehåll och lagring Håll kallt
InChI-nyckel KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
LEDER Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Färg Vitt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.