Läs mer
Cytosine-β-D-arabinofuranoside Hydrochloride, Fisher BioReagents
Produktkod. 10696195
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
5 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10696195 5 g Amber Glass 5g
11483064 100 mg Amber Glass 100mg
10012954 500 mg Amber Glass 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10696195 Leverantör Fisher Bioreagents Leverantörsnummer BP25125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride inhibits incorporation of labeled thymidine into DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-74-9
Molekylformel C9H14ClN3O5
Molekylvikt (g/mol) 279.68
MDL-nummer MFCD00012839
InChI-nyckel KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Synonym cytarabine hydrochloride
PubChem CID 134129637
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride
LEDER Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride
Smältpunkt 185°C to 195°C
Färg White
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 5 g
Formel vikt 279.7
Fysisk form Powder
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.