Läs mer
Cytosine-β-D-arabinofuranoside Hydrochloride, Fisher BioReagents
Produktkod. 11483064
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
5 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11483064 100 mg Amber Glass 100mg
10012954 500 mg Amber Glass 500mg
10696195 5 g Amber Glass 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483064 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2512100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride inhibits incorporation of labeled thymidine into DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-74-9
Molekylformel C9H14ClN3O5
Molekylvikt (g/mol) 279.68
MDL-nummer MFCD00012839
InChI-nyckel KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Synonym cytarabine hydrochloride
PubChem CID 134129637
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride
LEDER Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride
Smältpunkt 197°C
Färg White
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 279.7
Fysisk form Powder or Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.