Läs mer
Cytosin-β -D-Arabinofuranosid, Hydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11318369 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318369 1 g 1g
11328369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318369 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210007101
Ett antileukemiskt medel som resulterar i DNA-fragmentering och hämning av replikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-74-9
Molekylformel C9H14ClN3O5
Molekylvikt (g/mol) 279.68
MDL-nummer MFCD00012839
InChI-nyckel KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Synonym cytarabine hydrochloride
PubChem CID 134129637
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-on-hydroklorid
LEDER Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytosine-β-D-Arabinofuranoside, Hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 279.7
Fysisk form Pulver