Läs mer
Cytosin-β -D-arabinofuranosidhydroklorid, MP BIOMEDICALS
Produktkod. 11398359 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398359 100 mg 100mg
11308369 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398359 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100071.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.00 SEK
    736.11 SEK / 100mg
    Save 36.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Cytosin-β -D-Arabinofuranosidhydroklorid
Anmärkningar om ansökan:
  • Det används som ett antineoplastiskt och antiviralt medel.
Användningsdeklaration:
  • Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Nyckelapplikationer:
  • Selektiv hämmare av DNA-syntes
Specifikationer
Produkttyp Nukleosid
Kvantitet 100 mg
Färg Vitt
Molekylformel C9H14ClN3O5​​​
CAS 69-74-9