Läs mer
Cytosine, MedChemExpress
Produktkod. 16431248
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16431248 5 g
1 options
Produktkod. 16431248 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI0626
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Cytosine is one of the four main bases found in DNA and RNA. Cytosine modifications exhibit circadian oscillations that are involved in epigenetic diversity and aging.
Cytosine is one of the four main bases found in DNA and RNA. Cytosine modifications exhibit circadian oscillations that are involved in epigenetic diversity and aging.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytosine
CAS 71-30-7
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H5N3O
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (150.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NC=CC(N)=N1
Molekylvikt (g/mol) 111.1
Formel vikt 111.1
Procent renhet 99.52%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism