Läs mer
Cytosin, TRC
Produktkod. 30137910
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137910 5 g
30133857 10 g
17968394 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137910 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9989505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-30-7
Molekylformel C4 H5 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 111.1
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino- (9CI), Cytosine (8CI), 6-Amino-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-1H-pyrimidin-2-one, 4-Amino-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-2-hydroxypyrimidine, 4-Amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine, 4-Aminouracil, Cytosines, Cytosinimine, NSC 27787, 4-Aminopyrimidin-2(1H)-one, Cytosine, Gemcitabine Hydrochloride Imp. A (EP), Lamivudine Imp. E (EP)
IUPAC-namn 4-amino-1H-pyrimidin-2-ett
LEDER NC1=NC(=O)NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytosine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
Formel vikt 111.0433
Procent renhet >95%