Läs mer
Epredia™ Cytoslide™ Objektglas för mikroskop
Produktkod. 12026689 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Beskrivning:
Belagd, cirkel på baksidan
Olackerad, cirkel på framsidan
Shandon™ Enstaka cytoslider™ ; Olackerad, cirkel på baksidan
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
12026689 Belagd, cirkel på baksidan Paket med 100
12096679 Shandon™ Enstaka cytoslider™ ; Olackerad, cirkel på baksidan Paket med 100
12036689 Olackerad, cirkel på framsidan Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12026689 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 5991056
 Begränsad artikel
I lager
Förbättra bearbetning och visualisering av små volymprover med dessa cytoslider, för användning med Epredia™ Shandon™ EZ singel Cytofunnels™ .
  • Obelagda diabilder tillgängliga med cirkel på fram- eller baksidan
  • Finns i kartonger med 100 objektglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
Typ Enda Cytoslide
Färg Vanlig
Beskrivning Belagd, cirkel på baksidan