Läs mer
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifug med förseglad huvudrotor
Produktkod. 12688026 Handla allt Epredia Produkter
Typ:
Förseglat huvud Roto
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12688026
Brand: Epredia™ 59910018
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa tillbehör med Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifug.
  • Förkorta beredningstiden genom att ha ett andra förseglat huvud redo när det första är klart
  • Autoklaveringsbar
  • 12-kammarhuvud tätar helt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Förseglat huvud Roto
För användning med (utrustning) Cytospin 4 Cytocentrifug