Läs mer
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytofunnel™ Startpaket
Handla allt Epredia Produkter
Typ:
EZ Cytofunnel Startpaket
Startsats med klippt tratt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Cytofunnel Startpaket ger allt som behövs för nya Cytospin 4 användare.
Finns i både standard klippt Cytofunnel och EZ Cytofunnel alternativ:
- Klippt Cytofunnel Startpaket
- Inkluderar: 50 Single White Cytofunnels , 25 Dubbel Cytofunnels , Cytoslides , 12 Cytoclips
- EZ Cytofunnel Startpaket
- Inkluderar: 25 EZ Megafunnels, 20 EZ Single White Cytofunnels , 20 EZ Dubbel Cytofunnels och Cytoslides
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Cytospin™ 4 Cytocentrifug |
| Typ | Startsats med klippt tratt |