Läs mer
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytofunnel™ Startpaket
Produktkod. p-9397008 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
EZ Cytofunnel Startkit
Startsats för klippt trattstart
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12097139 EZ Cytofunnel Startkit Varje
12017159 Startsats för klippt trattstart Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12097139 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer A78710013
Tillbehörsstartsats för Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifug. (Centrifugen säljs separat, Kat. nr. A78300003)
De Cytofunnel Startpaket ger allt som behövs för nya Cytospin 4 användare.
Finns i både standard klippt Cytofunnel och EZ Cytofunnel alternativ:
  • Klippt Cytofunnel Startpaket
    • Inkluderar: 50 Single White Cytofunnels , 25 Dubbel Cytofunnels , Cytoslides , 12 Cytoclips
  • EZ Cytofunnel Startpaket
    • Inkluderar: 25 EZ Megafunnels, 20 EZ Single White Cytofunnels , 20 EZ Dubbel Cytofunnels och Cytoslides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Cytospin™ 4 Cytocentrifug
Produktlinje Cytospin
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Produkttyp EZ Cytofunnel Startkit