Läs mer
Cytosporone B, MedChemExpress
Produktkod. 16453946
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16453946 25 mg -
16439268 10 mg -
16421688 5 mg -
16414937 50 mg 50mg
16400396 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16453946 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2148
MedChemExpress Cytosporone B (Csn-B; Dothiorelone G) is a naturally occurring nuclear orphan receptor Nur77/NR4A1 agonist with an EC50 of 0.278 nM.
Cytosporone B (Csn-B
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytosporone B
CAS 321661-62-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H26O5
Kvantitet 25 mg
Synonym Csn-B Dothiorelone G
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (310.17 mM)
LEDER O=C(OCC)CC1=CC(O)=CC(O)=C1C(CCCCCCC)=O
Molekylvikt (g/mol) 322.4
Formel vikt 322.4
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death