Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Lila pappersbaserad icke-skarpa Cytotoxiska/cytostatiska avfallsbehållare endast för förbränning
Produktkod. 12993675 Handla allt Econix Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
5 l
6 l
30 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12993675 30 l -
12913675 1 l Paket med 100
12943675 5 l Paket med 100
12963665 6 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12993675 Leverantör Econix™ Leverantörsnummer BEXBB30PL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    1025.34 SEK / Paket med 10
    Save 34.66 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ är en pappersbaserad icke-vassbehållare som används för att kassera ditt cytotoxiska och cytostatiska avfall inklusive engångsredskap, spetsar, petriskålar, kuddar och annat laboratorieavfall (exklusive nålar och blad) och minska överfyllnadsproblem för ditt icke-skarpa kliniska avfall. De Bio-bin™ har en inbyggd tillfällig tätning, absorberande matta och är vattentät.
  • 96 % pappersbaserad icke-plast engångsbehållare för icke vass avfall
  • Kommer hopfällbar för enkel förvaring
  • Styv, tät konstruktion
  • Läcksäkert, inbyggt lock
  • Inbyggd absorberande matta
  • UN 3291 godkänd
Inkluderar tillfällig tätning Autoklaveringsbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 l
Certifikat och efterlevnad UN3291
Förslutningstyp Tillfälligt och permanent
Design Utrymmeseffektiv hopfällbar
Färg Lila
Höjd (metrisk) 500 mm stängd, 650 mm öppen
Längd (metrisk) 290 mm
Kvantitet 10 Pk.
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 290 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) För cytotoxiskt och cytostatiskt avfall
Material Kartong
Produkttyp Icke-Sharps avfallsbehållare
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.