Läs mer
Invitrogen™ CytoTune™ -iPS 2.0 Sendai omprogrammeringskit
Produktkod. 15303976
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
3-pack
Förpackningsstorlek:
3 uppsättningar
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15303976 3-pack 3 uppsättningar
15286620 1 förpackning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15303976 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A16518
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CytoTune™ -iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit förbättrar den välrefererade CytoTune™ -iPS Sendai omprogrammeringskit.
The CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit improves upon the well-referenced CytoTune-iPS Sendai Reprogramming Kit. This system continues to be easy to use and works with many different somatic cell types, using Sendai particles to deliver Yamanaka factors, which have been shown to be critical for efficient generation of iPSCs. This kit includes three vector preparations: polycistronic Klf4–Oct3/4–Sox2, cMyc, and Klf4.
  • Detta system fortsätter att vara lätt att använda och fungerar med många olika somatiska celltyper, med hjälp av Sendai-partiklar för att leverera Yamanaka-faktorer, som har visat sig vara avgörande för effektiv generering av iPSC:er. Detta kit innehåller tre vektorpreparat: polycistronisk Klf4 –okt3/4 –Sox2, cMyc och Klf4.
  • Enkel att använda - kräver fortfarande bara en tillämpning av viruset för att få framgångsrik omprogrammering
  • Ökad effektivitet - vanligtvis minst 2 gånger högre omprogrammeringseffektivitet än originalsatsen
  • Snabb clearance - använd det icke-integrerande Sendai-viruset som finns kvar i cytoplasman, vilket minskar sannolikheten för integration i värdgenomet. Med CytoTune™ -iPS 2.0 Sendai-virus, Sendai-ryggraden och transgener rensar cytoplasman snabbare än originalet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 3 x 3 rör, förvara (vid -68°C till -85°C.)
Leveranstyp Sendai virus
Celltyp iPSC
Formatera Kit
För användning med (applikation) Stamcellsteknik och omprogrammering
Produktlinje CytoTune
Produkttyp Sendai omprogrammeringssats
Kvantitet 3-pack
Promotor Proprietär
Frakt skick Torr is
Subcellulär lokalisering Cytoplasma