Läs mer
Invitrogen™ CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing Reagens
Produktkod. 16379573
Kvantitet:
10 mL
30 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. 16379573
Brand: Invitrogen™ V11326
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CytoVista 3D Cell Culture Clearing Reagent rengör fluorescensmärkta 3D-odlade celler som organoider och sfäroider.
Denna rensningsprocess möjliggör skarpa och ljusa 3D-fluorescerande bilder för djup upp till 1000μ m. Reagenset kan också användas som en bildlösning med stabil lagring av 3D-cellkulturer i veckor med minimal förändring i vävnadsmorfologi eller ljusstyrka eller specificitet hos fluoroforerna.
Funktioner av CytoVista familj av vävnads- och 3D-cellkulturclearing-reagenser inkluderar:
• Snabb rensning av fluorescensmärkt vävnad för 3D-avbildning
• Minimal krympning, expansion eller andra morfologiska förändringar i vävnaden
• Enkelt arbetsflöde kräver inga speciella instrument eller utrustning och är lätt att anpassa till IHC
• Kompatibel med de flesta fluoroforer, inklusive färgämnen och
fluorescerande proteiner CytoVista vävnads- och 3D-cellkulturrensningsarbetsflöde rensar vävnads- eller 3D-odlade celler med minimala förändringar av morfologi eller känsligheten för detektion med nästan vilken fluorofor som helst. Med ett lättanvänt protokoll kan hela mushjärnan (8 mm sektion) rensas på 24 timmar, eller en 1 mm sektion på 2 timmar, utan användning av några speciella instrument eller utrustning.
De CytoVista Clearing-arbetsflödet är kompatibelt med de flesta fluoroforer, inklusive fluorescerande proteiner som detekteras med vanliga fluorescerande bildinstrument, såsom bredfältsmikroskop, höginnehållsanalysatorer, konfokalmikroskop och lightsheet-mikroskop. För förstagångsanvändare rekommenderar vi CytoVista Tissue Clearing/Fläckningssats (Cat No V11324) eller CytoVista 3D Cell Culture Clearing/Fläckningssats (kat.nr. V11325). Dessa kit innehåller alla nödvändiga reagenser för både clearing och IHC-färgning.
CytoVista Clearing-teknik rensar vävnad tillräckligt för 3D-fluorescerande avbildning, men till skillnad från andra clearingtekniker förändras inte vävnadsmorfologin nämnvärt. Minimala morfologiska förändringar, såsom krympning och kontraktion, har observerats. För värdefulla prover kan rensningen vändas och vävnaden kan bearbetas för histologiska studier, som H E-färgning.&
För vävnader som är lättare att rensa, som hjärna, lunga, tarm, hud och vävnader på mindre än 250-μ m tjocklek, behandling med CytoVista Tissue Clearing Reagens är tillräckligt för 3D-avbildning. Emellertid, vävnader på mer än 250-μ m tjocklek eller som är svåra att rensa som njure, lever, hjärta och moderkaka kommer att kräva en första behandling med CytoVista Tissue Clearing Reagens följt av behandling med CytoVista Tissue Clearing Enhancer.
CytoVista 3D Cell Culture Clearing Reagent rekommenderas för sfäroider eller organoider upp till 1 mm i tjocklek.
För hårda vävnader som ben, brosk och bindväv, CytoVista Tissue Clearing Reagent rekommenderas inte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ 3D Cell Culture Clearing Reagens
Produktlinje CytoVista
Innehåll och lagring Förvara vid 15 °C till 25 °C. Får ej frysas.
  • Vid förvaring enligt anvisningarna är produkten stabil i (minst 6 månader efter mottagandet.
  • )
    Kvantitet 10 mL
    Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Produktbeteckning
    • CytoVista 3D Cell Culture Clearing Reagent
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • Akut toxicitet Kategorija 4
    • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
    • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
    • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
    Faroangivelser
    • H302-Skadligt vid förtäring.
    • H315-Irriterar huden.
    • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
    • H332-Skadligt vid inandning.
    • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
    Skyddsangivelse
    • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
    • P264-Tvätta grundligt efter användning.
    • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
    • P273-Undvik utsläpp till miljön.
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
    • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
    • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
    • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
    • P330-Skölj munnen.
    • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Innehåller: Polyethylene glycol,Benzyl alcohol, methanol