Läs mer
Invitrogen™ CytoVista™ Vävnadsrensning/färgningssats
Produktkod. 16180971
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. 16180971
Brand: Invitrogen™ V11324
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CytoVista™ Tissue Clearing/Staining Kit rensar fluorescerande märkt vävnad för att möjliggöra skarp och ljus 3D fluorescerande avbildning på alla vävnadsdjup.
Satsen innehåller båda CytoVista™ Vävnadsrensningsreagens och CytoVista™ Tissue Clearing Enhancer, som tillsammans kan användas för att rensa de flesta fluorescerande märkta vävnadstyperna. Satsen innehåller även buffertar för immunhistokemi (IHC) av vävnad.
Funktioner av CytoVista™ familj av vävnads- och 3D-cellkulturclearing-reagenser inkluderar:
•Snabb rensning av fluorescensmärkt vävnad för 3D-avbildning
• Minimal krympning, expansion eller andra morfologiska förändringar i vävnaden
• Enkelt arbetsflöde kräver inga speciella instrument eller utrustning och är lätt att anpassa till IHC
• Kompatibel med de flesta fluoroforer, inklusive färgämnen och fluorescerande proteiner
De CytoVista™ vävnads- och 3D-cellkulturrensningsarbetsflöde rensar vävnads- eller 3D-odlade celler med minimala förändringar av morfologi eller känsligheten för detektion med nästan vilken fluorofor som helst. Med ett lättanvänt protokoll kan hela mushjärnan (8 mm sektion) rensas på 24 timmar, eller en 1 mm sektion på 2 timmar, utan användning av några speciella instrument eller utrustning.
De CytoVista™ Clearing-arbetsflödet är kompatibelt med de flesta fluoroforer, inklusive fluorescerande proteiner som detekteras med vanliga fluorescerande bildinstrument, såsom bredfältsmikroskop, höginnehållsanalysatorer, konfokalmikroskop och lightsheet-mikroskop. För förstagångsanvändare rekommenderar vi CytoVista™ Tissue Clearing/Fläckningssats (Cat No V11324) eller CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing/Fläckningssats (kat.nr. V11325). Dessa kit innehåller alla nödvändiga reagenser för både clearing och IHC-färgning.
CytoVista™ Clearing-teknik rensar vävnad tillräckligt för 3D-fluorescerande avbildning, men till skillnad från andra clearingtekniker förändras inte vävnadsmorfologin nämnvärt. Minimala morfologiska förändringar, såsom krympning och kontraktion, har observerats. För värdefulla prover kan rensningen vändas och vävnaden kan bearbetas för histologiska studier, som H E-&färgning.
För vävnader som är lättare att rensa, som hjärna, lunga, tarm, hud och vävnader på mindre än 250-μ m tjocklek, behandling med CytoVista™ Tissue Clearing Reagens är tillräckligt för 3D-avbildning. Emellertid, vävnader på mer än 250-μ m tjocklek eller som är svåra att rensa som njure, lever, hjärta och moderkaka kommer att kräva en första behandling med CytoVista™ Tissue Clearing Reagens följt av behandling med CytoVista™ Tissue Clearing Enhancer.
CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing Reagent rekommenderas för sfäroider eller organoider upp till 1 mm i tjocklek.
För hårda vävnader som ben, brosk och bindväv, CytoVista™ Tissue Clearing Reagent rekommenderas inte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Vävnadsrensning/färgningssats
Produktlinje CytoVista
Reagenstyp Cell& Vävnadsberedningsreagens
Innehåll och lagring
  • CytoVista Tissue Clearing Reagent, 30 mL, förvara i rumstemperatur
  • CytoVista Tissue Clearing Enhancer, 30 mL, förvara i rumstemperatur
  • CytoVista Antikroppspenetrationsbuffert, 30 ml, lagras vid 2 C °till 8 °CC
  • CytoVista 10X tvättbuffert, 30 mL, förvara vid 2 C °till 8 °CC
  • CytoVista Blockerande buffert, 30 mL, förvara vid 2 °C till 8 °CC
  • CytoVista Antikroppsspädningsbuffert, 30 mL, förvara vid 2 C °till 8 °CC
  • CytoVista Permeabiliseringsbuffert, 30 mL, lagras vid 2 °C till 8 °CC På
    grund av varierande transporttemperaturer kan innehållet skickas i flera behållare.
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is