Läs mer
Invitrogen™ CytoVista™ Vävnadsavbildningskammare, 1,75 mm djup
Beskrivning
Montera helt enkelt denna kammare på ditt mikroskopglas. Dessa kammare är gjorda av kisel och är kemiskt inerta, och är därför resistenta mot alla rensningsreagenser. Efter fluorescerande märkning och rensa vävnad eller 3D-cellkultur, placera provet i denna kammare tillsammans med bildlösning. Lägg sedan ett täckglas ovanpå och du är redo att ta bilden.
Funktioner av CytoVista familj av vävnads- och 3D-cellkulturclearing-reagenser inkluderar:
• Snabb rensning av fluorescensmärkt vävnad för 3D-avbildning
• Minimal krympning, expansion eller andra morfologiska förändringar i vävnaden
• Enkelt arbetsflöde kräver inga speciella instrument eller utrustning och är lätt att anpassa till IHC
• Kompatibel med de flesta fluoroforer, inklusive färgämnen och
fluorescerande proteiner CytoVista vävnads- och 3D-cellkulturrensningsarbetsflöde rensar vävnads- eller 3D-odlade celler med minimala förändringar av morfologi eller känsligheten för detektion med nästan vilken fluorofor som helst. Med ett lättanvänt protokoll kan hela mushjärnan (8 mm sektion) rensas på 24 timmar, eller en 1 mm sektion på 2 timmar, utan användning av några speciella instrument eller utrustning.
De CytoVista Clearing-arbetsflödet är kompatibelt med de flesta fluoroforer, inklusive fluorescerande proteiner som detekteras med vanliga fluorescerande bildinstrument, såsom bredfältsmikroskop, höginnehållsanalysatorer, konfokalmikroskop och lightsheet-mikroskop. För förstagångsanvändare rekommenderar vi CytoVista Tissue Clearing/Fläckningssats (Cat No V11324) eller CytoVista 3D Cell Culture Clearing/Fläckningssats (kat.nr. V11325). Dessa kit innehåller alla nödvändiga reagenser för både clearing och IHC-färgning.
CytoVista Clearing-teknik rensar vävnad tillräckligt för 3D-fluorescerande avbildning, men till skillnad från andra clearingtekniker förändras inte vävnadsmorfologin nämnvärt. Minimala morfologiska förändringar, såsom krympning och kontraktion, har observerats. För värdefulla prover kan rensningen vändas och vävnaden kan bearbetas för histologiska studier, som H E-färgning.&
För vävnader som är lättare att rensa, som hjärna, lunga, tarm, hud och vävnader på mindre än 250-μ m tjocklek, behandling med CytoVista Tissue Clearing Reagens är tillräckligt för 3D-avbildning. Emellertid, vävnader på mer än 250-μ m tjocklek eller som är svåra att rensa som njure, lever, hjärta och moderkaka kommer att kräva en första behandling med CytoVista Tissue Clearing Reagens följt av behandling med CytoVista Tissue Clearing Enhancer.
CytoVista 3D Cell Culture Clearing Reagent rekommenderas för sfäroider eller organoider upp till 1 mm i tjocklek.
För hårda vävnader som ben, brosk och bindväv, CytoVista Tissue Clearing Reagent rekommenderas inte.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Avbildningskammare |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Material | Silikon |
| Innehåll och lagring | 1 Pk. med 6 kamrar Förvaras (i rumstemperatur.) |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Produktlinje | CytoVista |
| Kvantitet | 6 kammare |