Läs mer
CZ415, MedChemExpress
Produktkod. 16489506
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489506 50 mg -
16480549 1 mg -
16445597 5 mg 5mg
16444266 100 mg -
16422858 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16489506 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100222
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CZ415 is a potent and highly selective mTOR inhibitor with a pIC50 of 8.07. CZ415 inhibits mTORC1 and mTORC2 protein complex.
CZ415 is a potent and highly selective mTOR inhibitor with a pIC50 of 8.07. CZ415 inhibits mTORC1 and mTORC2 protein complex.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CZ415
CAS 1429639-50-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H29N5O4S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (217.60 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC)NC(C=C1)=CC=C1C2=NC3=C(CS(C3(C)C)(=O)=O)C(N4[C@@H](C)COCC4)=N2
Molekylvikt (g/mol) 459.56
Formel vikt 459.56
Procent renhet 98.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease