Läs mer
CZC-8004, MedChemExpress
Beskrivning
CZC-8004 is a pan-kinase inhibitor and binds a range of tyrosine kinases, including ABL kinase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CZC-8004 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 916603-07-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H16FN5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | CZC-00008004 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 77.5 mg/mL (250.53 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |