Läs mer
CZC24832, MedChemExpress
Produktkod. 16469017
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16469017 5 mg 5mg
16466428 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16469017 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15294
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CZC24832 is a highly selective and potent PI3Kγ inhibitor (IC50=27 nM) with apparent dissociation constants (Kdapp) of 19 nM.
CZC24832 is a highly selective and potent PI3Kγ inhibitor (IC50=27 nM) with apparent dissociation constants (Kdapp) of 19 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CZC24832
CAS 1159824-67-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H17FN6O2S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 53 mg/mL (145.44 mM)
LEDER FC1=CC(C2=CC(S(=O)(NC(C)(C)C)=O)=CN=C2)=CN3C1=NC(N)=N3
Molekylvikt (g/mol) 364.4
Formel vikt 364.4
Procent renhet 99.35%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation