Läs mer
D-[1-13C]Xylulose (1M in Water), TRC
Produktkod. 30453342
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30453342 5 mg
1 options
Produktkod. 30453342 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX7509055MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-[1-13C]Xylulose
CAS 131771-46-5
Molekylformel C413CH10O5
Kvantitet 5 mg
Synonym D-[1-13C]threo-pent-2-ulose
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1/i2+1
LEDER O[13CH2]C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC-namn (3S,4R)-1,3,4,5-tetrahydroxy(1^{13}C)pentan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 151.12
Formel vikt 151.0562
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1 M