Läs mer
D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10023390 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10023390 250 mg Glass bottle 250mg
1 options
Produktkod. 10023390 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 301892500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Namnnotering 97%
CAS 41220-48-8
Smältpunkt >300°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H11NO2·HCl
MDL-nummer MFCD00800581
Kvantitet 250 mg
Synonym 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, d-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinole-3-carboxylic acid hydrochloride;, 3r-1,2,3,4-terahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride;, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride;, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride;
InChI-nyckel FXHCFPUEIDRTMR-SBSPUUFOSA-N
LEDER C1C(NCC2=CC=CC=C21)C(=O)O.Cl
IUPAC-namn (3R)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 213.66
PubChem CID 2733172
Formel vikt 213.66
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder