Läs mer
D(+)-10-Camphorsulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 10143790 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10143790 5 g Glass bottle 5g
10164590 25 g Glass bottle 25g
10636422 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10143790 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204630050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 21286-54-4 | C10H15ClO3S | 250.74 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21286-54-4
Molekylformel C10H15ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 250.74
MDL-nummer MFCD00064156
InChI-nyckel BGABKEVTHIJBIW-GMSGAONNSA-N
Synonym d +-10-camphorsulfonyl chloride, 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonyl chloride, 1s-+-camphor-10-sulfonyl chloride, d-2-oxobornane-10-sulphonyl chloride, 1s-+-10-camphorsulfonyl chloride, d-+-10-camphorsulfonyl chloride, camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonic acid chloride
PubChem CID 88856
IUPAC-namn [(1R,4S)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonyl chloride
LEDER CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-10-Camphorsulfonyl chloride
Namnnotering 97%
Smältpunkt 63.0°C to 68.0°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Beilstein 11, 316
Fieser 01,109; 15,68
Specifik rotation + 33.00
Formel vikt 250.74
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D(+)-10-Camphorsulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.