missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D 13223-d4 (Flupirtine Metabolite), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D 13223-d4 (Flupirtine Metabolite) |
| CAS | 1216989-17-1 |
| Molekylformel | C14H12D4ClFN4O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-[2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl-d4)methyl]amino]-3-pyridinyl]acetamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15FN4O.ClH/c1-9(20)18-12-6-7-13(19-14(12)16)17-8-10-2-4-11(15)5-3-10;/h2-7H,8H2,1H3,(H,18,20)(H3,16,17,19);1H/i2D,3D,4D,5D; |
| LEDER | FC1=C([2H])C([2H])=C(CNC2=CC=C(NC(C)=O)C(N)=N2)C([2H])=C1[2H].Cl |
| IUPAC-namn | N-[2-amino-6-[(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)methylamino]pyridin-3-yl]acetamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.78 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?