Läs mer
D 13223 (Flupirtine Metabolite), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Amino-6-(((4-fluorophenyl)methyl)amino)-3-pyridinyl)acetamide Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15FN4O.ClH/c1-9(20)18-12-6-7-13(19-14(12)16)17-8-10-2-4-11(15)5-3-10;/h2-7H,8H2,1H3,(H,18,20)(H3,16,17,19);1H |
| Formel vikt | 310.0997 |