Läs mer
D-[2-13C]Xylulose (~0.4 M in Water), TRC
Produktkod. 30456666
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30456666 5 mg
1 options
Produktkod. 30456666 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX7509045MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Xylulose-2-13C
CAS 131771-47-6
Molekylformel 13C C4 H10 O5
Kvantitet 5 mg
Synonym D-threo-2-Pentulose-2-13C (9CI), D-Xylulose-2-13C, D-[2-13C]Xylulose
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1/i4+1
LEDER OC[C@@H](O)[C@H](O)[13C](=O)CO
IUPAC-namn (3S,4R)-1,3,4,5-tetrahydroxy(2^{13}C)pentan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 151.123
Formel vikt 151.056
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.4 M