missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-[2-13C]Xylulose (~0.4 M in Water), TRC

Produktkod. 30454336
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454336 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30454336 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX75090450MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Xylulose-2-13C
CAS 131771-47-6
Molekylformel 13C C4 H10 O5
Kvantitet 50 mg
Synonym D-threo-2-Pentulose-2-13C (9CI), D-Xylulose-2-13C, D-[2-13C]Xylulose
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1/i4+1
LEDER OC[C@@H](O)[C@H](O)[13C](=O)CO
IUPAC-namn (3S,4R)-1,3,4,5-tetrahydroxy(2^{13}C)pentan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 151.123
Formel vikt 151.056
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.4 M
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.