Läs mer
D-2-amino-5-fosfonopentansyra, TRC
Produktkod. 30324345
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30324345 50 mg
1 options
Produktkod. 30324345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA62755550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid
CAS 79055-68-8
Molekylformel C5 H12 N O5 P
Kvantitet 50 mg
Synonym 5-Phosphono-D-norvaline, (-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (-)-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, (R)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (R)-AP-5, D-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, D-AP-5, D-Aminophosphonovaleric Acid
InChI formel InChI=1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t4-/m1/s1
LEDER N[C@H](CCCP(=O)(O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-amino-5-fosfonopentanansyra
Molekylvikt (g/mol) 197.126
Formel vikt 197.045