Läs mer
D-2-Aminobutyric-2,3,3,4,4,4-d6 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-D6 Acid |
| CAS | 1276197-57-9 |
| Molekylformel | C4 D6 H3 N O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | (2 R)-2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-d6 acid, D-2-Aminobutyric acid-d6, D-Butyrine-d6, D-Ethylglycine-d6, D-Homoalanine-d6, D-α-Aminobutyric acid-d6, (R)-2-Aminobutanoic acid-d6, (R)-2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-D6 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1/i1D3,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 R)-2-amino-2,3,3,4,4,4-hexadeuteriobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.157 |
| Formel vikt | 109.101 g/mol |
| Visa mer |