Läs mer
D-2-(Aminomethyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-2-(Aminomethyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid |
| CAS | 2518-70-9 |
| Molekylformel | C7H14N2O2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (2R-trans)-2-(Aminomethyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O2S/c1-7(2)5(6(10)11)9-4(3-8)12-7/h4-5,9H,3,8H2,1-2H3,(H,10,11)/t4-,5+/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)S[C@H](CN)N[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,4S)-2-(aminomethyl)-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.26 |
| Formel vikt | 190.0776 |