Läs mer
D-(-)-2-cyklohexylglycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15410049
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410049 5 g 5g
15400049 1 g 1g
15420049 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410049 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63381.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14328-52-0 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14328-52-0
Molekylformel C8H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 157.213
MDL-nummer MFCD01311678
InChI-nyckel WAMWSIDTKSNDCU-SSDOTTSWSA-N
Synonym d-cyclohexylglycine, d-alpha-cyclohexylglycine, r-2-amino-2-cyclohexylacetic acid, h-d-chg-oh, 2-cyclohexyl-d-glycine, 2r-amino cyclohexyl acetic acid, 2r-2-amino-2-cyclohexylacetic acid, d-2-cyclohexylglycine, d-cyclohexyl glycine, h-cyclohexyl-d-gly-oh
PubChem CID 736849
IUPAC-namn (2R)-2-amino-2-cyklohexylättiksyra
LEDER C1CCC(CC1)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-2-Cyclohexylglycine
Beilstein 3196806
Kvantitet 5 g
Formel vikt 157.21
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.