Läs mer
D-2’-Deoxyribofuranosyl-3-guanylurea(Alpha/Beta-Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-2'-Deoxyribofuranosyl-3-guanylurea |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N4O4/c8-6(9)11-7(14)10-5-1-3(13)4(2-12)15-5/h3-5,12-13H,1-2H2,(H5,8,9,10,11,14)/t3-,4+,5+/m0/s1 |
| Formel vikt | 218.1 |
| Procent renhet | >95% |