Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-2-fenylglycin, 99 %
Produktkod. 11477597
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477597 25 g 25g
11487597 100 g 100g
11497597 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477597 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A15669.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 875-74-1 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
D-(-)-2-Fenylglycin är en hämmande neurotransmittor i ryggmärgen, allosterisk regulator av NMDA-receptorer. Används för att framställa semisyntetiska antibiotika amoxicillin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-(-)-2-Fenylglycin är en hämmande neurotransmittor i ryggmärgen, allosterisk regulator av NMDA-receptorer. Används för att framställa semisyntetiska antibiotika amoxicillin.
Löslighet Löslig i vatten (0,3
g/100mL) och vattenhaltig syra.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 875-74-1
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00008061
InChI-nyckel ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Synonym d-phenylglycine, d---alpha-phenylglycine, h-d-phg-oh, d-2-phenylglycine, r-2-amino-2-phenylacetic acid, r-phenylglycine, r---2-phenylglycine, d-alpha-phenylglycine, 2r-2-amino-2-phenylacetic acid, 2r-amino phenyl acetic acid
PubChem CID 70134
ChEBI CHEBI:44962
IUPAC-namn (2R)-2-amino-2-fenylättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-2-Phenylglycine
Smältpunkt 277 °C (dekomposition)
Beilstein 2208676
Merck Index 14,7291
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,3g/100 ml) och vattenbaserad syra.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 151.17
Optisk rotation −154° (c=1 i 1N HCl)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.