Läs mer
D-(-)-2-Phenylglycine-d5, TRC
Produktkod. 30426058
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426058 25 mg
30421928 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30426058 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP32712725MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246817-98-0
Molekylformel C8 D5 H4 N O2
Molekylvikt (g/mol) 156.193
Synonym (2R)-2-Amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid, (2R)-2-Amino-2-(phenyl-d5)acetic acid, D-Phenylglycine-d5, (αR)-α-Aminobenzene-d5-acetic acid, D-Phenylglycine-D5 (phenyl-D5)
IUPAC-namn (2R)-2-amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c([C@@H](N)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-2-Phenylglycine-d5
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 156.095