Läs mer
D-(-)-2-Fenylglycinetylesterhydroklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381327
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381327 10 g 10g
11391327 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01564.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17609-48-2 | C10H14ClNO2 | 215.677 g/mol
D-(-)-2-Fenylglycinetylesterhydroklorid används i farmaceutiska intermediärer, i kombinationen av färgämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D-(-)-2-Fenylglycinetylesterhydroklorid används i farmaceutiska intermediärer, i kombination av
färgämne.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17609-48-2
Molekylformel C10H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 215.677
MDL-nummer MFCD00052005
InChI-nyckel FNNXQLSKQSVNLL-SBSPUUFOSA-N
Synonym r-ethyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, r-ethyl 2-amino-2-phenylacetate hcl, ethyl 2r-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine-oet hcl, h-d-phg-oet . hcl, d---2-phenylglycine ethyl ester hydrochloride, d---alpha-phenylglycine ethyl ester hydrochloride, pubchem10931, d-phg-oet hydrochloride
PubChem CID 20833765
IUPAC-namn etyl-(2R)-2-amino-2-fenylacetat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt ∽190°C (decomposition)
Beilstein 5775455
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 10 g
Formel vikt 215.68
Optisk rotation −94° (c=1 in Water)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.