Läs mer
D-(-)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, 96%
Produktkod. 11349505
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349505 100 g 100g
11339505 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349505 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18735.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19883-41-1 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19883-41-1
Molekylformel C9H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 201.65
MDL-nummer MFCD00137487
InChI-nyckel DTHMTBUWTGVEFG-VGVXOIKUNA-N
Synonym h-d-phg-ome.hcl, h-d-phg-ome hcl, r-methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, r-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, r---2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-amino phenyl acetate hydrochloride, d-alpha-phenylglycine methyl ester hydrochloride, d---2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 12247453
IUPAC-namn metyl (2R)-2-amino-2-fenylacetat; hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)[C@H](N)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt ∽190°C (decomposition)
Beilstein 3915654
Kvantitet 100 g
Formel vikt 201.65
Optisk rotation −118° (c=1 in Water)
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.