Läs mer
D-(-)-2-fenylglycin, TRC
Produktkod. 30416079
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30416079 1 g
1 options
Produktkod. 30416079 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3271251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
CAS 875-74-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H9 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid, D-Phenylglycine, Cefalexin Monohydrate Imp. A (EP), Cefaclor Imp. A (EP), Ampicillin Sodium Imp. L (EP), Benzeneacetic acid','α-amino-','(αR)-, Benzeneacetic acid','α-amino-','(R)-, Glycine','2-phenyl-','D- (8CI), (αR)-α-Aminobenzeneacetic acid, (-)-(R)-Phenylglycine, (-)-Phenylglycine, (2R)-2-Azaniumyl-2-phenylacetate, (2R)-Amino-2-phenylethanoic acid, (R)-(-)-2-Phenylglycine, (R)-2-Amino-2-phenylacetic acid, (R)-2-Amino-2-phenylethanoic acid, (R)-2-Phenyl-2-aminoethanoic acid, (R)-2-Phenylglycine, (R)-Phenylglycine, (R)-α-Phenylglycine, D-(-)-2-Phenylglycine, D-(-)-Aminophenylacetic acid, D-(-)-Phenylglycine, D-(-)-α-Aminophenylacetic acid, D-(-)-α-Phenylglycine, D-2-Phenylglycine, D-C-Phenylglycine, D-α-Aminophenylacetic acid, D-α-Phenylglycine
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
LEDER N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-namn (2R)-2-amino-2-fenylättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Formel vikt 151.0633