Läs mer
D-(+)-2-Phosphoglyceric Acid Sodium Hydrate (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-2-Phosphoglyceric Acid Sodium Hydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7O7P.2Na.H2O/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9;;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-;;;/m1.../s1 |
| Formel vikt | 247.9674 |
| Procent renhet | >95% |